Merck
AMBH2D6F503A
Ambeed, Inc.
Potassium (3,5-difluorophenyl)trifluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.99
MDL番号:
Iupac Name
potassium (3,5-difluorophenyl)(trifluoro)borate(1-)
Inchi Code
1S/C6H3BF5.K/c8-5-1-4(7(10,11)12)2-6(9)3-5;/h1-3H;/q-1;+1
InChI Key
JFSPHPHYZHGKPO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/267006-26-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)