コンテンツへスキップ
Merck

AMBH2D6F5032

Ambeed, Inc.

Methyl 2-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)acetate

ログイン組織・契約価格を表示する


About This Item

CAS番号:
分子量:
276.14
MDL番号:

Iupac Name

methyl [4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetate

Inchi Code

1S/C15H21BO4/c1-14(2)15(3,4)20-16(19-14)12-8-6-11(7-9-12)10-13(17)18-5/h6-9H,10H2,1-5H3

InChI Key

NBPODFADVLNXKO-UHFFFAOYSA-N

保管温度

Inert atmosphere,Room Temperature

Purity

97%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

solid

Product Link

https://www.ambeed.com/products/454185-98-9.html

ピクトグラム

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements

Precautionary statements


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.

サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)