Merck
AMBH2D6F4FCA
Ambeed, Inc.
2,5,6-Trichloronicotinonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.45
MDL番号:
Iupac Name
2,5,6-trichloronicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6HCl3N2/c7-4-1-3(2-10)5(8)11-6(4)9/h1H
InChI Key
FXYJHWZGUONOAL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/40381-92-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)