Merck
AMBH2D6F4FB4
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 5-oxo-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.26
MDL番号:
Iupac Name
(1S,4S)-tert-butyl 5-oxo-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H17NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-6-7-4-8(12)5-9(7)13/h7-8H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
YGENGNQEVDONGO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/198835-06-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)