Merck
AMBH2D6F4EEA
Ambeed, Inc.
6-Chloro-2-methylnicotinaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.58
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-2-methylnicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C7H6ClNO/c1-5-6(4-10)2-3-7(8)9-5/h2-4H,1H3
InChI Key
BLLSRSWUYXEXNF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/884495-36-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/884495-36-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)