Merck
AMBH2D6F4D9F
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4,6-difluorobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.55
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-4,6-difluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3ClF2O2/c8-4-1-3(9)2-5(10)6(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
InChI Key
SHCCCLQAWAYTLM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1242339-67-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)