Merck
AMBH2D6F4CB3
Ambeed, Inc.
1-Methyl-1,4-diazepan-5-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
128.17
MDL番号:
Iupac Name
1-methyl-1,4-diazepan-5-one
Inchi Code
1S/C6H12N2O/c1-8-4-2-6(9)7-3-5-8/h2-5H2,1H3,(H,7,9)
InChI Key
FZYSZYWKHFCLSF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5441-40-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)