Merck
AMBH2D6F4C54
Ambeed, Inc.
5-Iodo-2-methylpyridin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.04
MDL番号:
Iupac Name
5-iodo-2-methyl-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7IN2/c1-4-2-6(8)5(7)3-9-4/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
InChI Key
UJDOLPPZRSZZAS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/849353-19-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)