Merck
AMBH2D6F4C52
Ambeed, Inc.
4-Methylbenzo[d]thiazol-6-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.22
MDL番号:
Iupac Name
4-methyl-1,3-benzothiazol-6-ol
Inchi Code
1S/C8H7NOS/c1-5-2-6(10)3-7-8(5)9-4-11-7/h2-4,10H,1H3
InChI Key
ULSJSFRCUYLOLC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1190317-27-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)