Merck
AMBH2D6F4B68
Ambeed, Inc.
1-(4-Bromo-3-methylphenyl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.07
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-bromo-3-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c1-6-5-8(7(2)11)3-4-9(6)10/h3-5H,1-2H3
InChI Key
QRTFRIPKQPOIPI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Semi-Solid or Solid or Lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/37074-40-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/37074-40-1.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)