Merck
AMBH2D6F4B4D
Ambeed, Inc.
5-Phenyl-1H-imidazol-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.19
MDL番号:
Iupac Name
5-phenyl-1H-imidazol-2-amine
Inchi Code
1S/C9H9N3/c10-9-11-6-8(12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H3,10,11,12)
InChI Key
NODFMZCEEBQXME-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6775-40-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)