Merck
AMBH2D6F4A67
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-methoxyquinoline-8-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.09
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2-methoxy-8-quinolinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H8BrNO2/c1-15-10-5-3-8-9(12)4-2-7(6-14)11(8)13-10/h2-6H,1H3
InChI Key
IGLZFFUNRZEBSG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885687-82-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/885687-82-1.html