Merck
AMBH2D6F4A66
Ambeed, Inc.
6-Fluoro-5-iodopyridin-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.99
MDL番号:
Iupac Name
6-fluoro-5-iodo-2-pyridinol
Inchi Code
1S/C5H3FINO/c6-5-3(7)1-2-4(9)8-5/h1-2H,(H,8,9)
InChI Key
OSOZRTIYHZBEGL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/884660-48-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)