Merck
AMBH2D6F4A5B
Ambeed, Inc.
2-Amino-4-chloronicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.57
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-4-chloronicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H5ClN2O2/c7-3-1-2-9-5(8)4(3)6(10)11/h1-2H,(H2,8,9)(H,10,11)
InChI Key
MLPOLUVNNXZDCD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/605661-83-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)