Merck
AMBH2D6F4A56
Ambeed, Inc.
3-Methylpyridine-2,6-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
123.16
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
3-methyl-2,6-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-4-2-3-5(7)9-6(4)8/h2-3H,1H3,(H4,7,8,9)
InChI Key
XKDZQCLCLGOJHN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/51566-22-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/51566-22-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)