Merck
AMBH2D6F4A42
Ambeed, Inc.
2,6-Dibromo-3,5-dimethylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
264.95
MDL番号:
Iupac Name
2,6-dibromo-3,5-dimethylpyridine
Inchi Code
1S/C7H7Br2N/c1-4-3-5(2)7(9)10-6(4)8/h3H,1-2H3
InChI Key
ILHNZRHAVNCIFX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/117846-58-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/117846-58-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)