Merck
AMBH2D6F4A39
Ambeed, Inc.
1,1'-Carbonimidoylbis-1H-imidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.17
MDL番号:
Iupac Name
di(1H-imidazol-1-yl)methanimine
Inchi Code
1S/C7H7N5/c8-7(11-3-1-9-5-11)12-4-2-10-6-12/h1-6,8H
InChI Key
FKGQRXQOODICAT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/104619-51-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)