Merck
AMBH2D6F498B
Ambeed, Inc.
6-Bromo-1-isopropyl-2-methyl-1H-benzo[d]imidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.14
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-1-isopropyl-2-methyl-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C11H13BrN2/c1-7(2)14-8(3)13-10-5-4-9(12)6-11(10)14/h4-7H,1-3H3
InChI Key
MKUUBENODRVHTB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1038408-36-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1038408-36-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)