Merck
AMBH2D6F43D2
Ambeed, Inc.
2,6-Difluoro-4-methylbenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.13
MDL番号:
Iupac Name
2,6-difluoro-4-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6F2O2/c1-4-2-5(9)7(8(11)12)6(10)3-4/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
NSHGGEJETYWOKY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1201597-23-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)