Merck
AMBH2D6F43BF
Ambeed, Inc.
3-Cyano-2-fluorobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.12
MDL番号:
Iupac Name
3-cyano-2-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H4FNO2/c9-7-5(4-10)2-1-3-6(7)8(11)12/h1-3H,(H,11,12)
InChI Key
MTYFJFMXUMMQDL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/219519-77-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/219519-77-4.html