Merck
AMBH2D6F432B
Ambeed, Inc.
2,4-Dichloro-5-(ethoxymethyl)pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.06
MDL番号:
Iupac Name
(2,4-dichloro-5-pyrimidinyl)methyl ethyl ether
Inchi Code
1S/C7H8Cl2N2O/c1-2-12-4-5-3-10-7(9)11-6(5)8/h3H,2,4H2,1H3
InChI Key
RZVUFAWKJMGXSK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7627-39-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/7627-39-6.html