Merck
AMBH2D6F42BB
Ambeed, Inc.
2'-Bromo-5'-chloroacetophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.49
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-bromo-5-chlorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6BrClO/c1-5(11)7-4-6(10)2-3-8(7)9/h2-4H,1H3
InChI Key
BCQAWQMDMPBDBW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/935-99-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)