Merck
AMBH2D6F4286
Ambeed, Inc.
3-Fluoro-2-iodoaniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
273.48
MDL番号:
Iupac Name
3-fluoro-2-iodoaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H5FIN.ClH/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8;/h1-3H,9H2;1H
InChI Key
HRLBFLFGNKLHQT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/122455-37-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/122455-37-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)