Merck
AMBH2D6F4274
Ambeed, Inc.
2-Chloro-5-methoxypyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
144.56
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-5-methoxypyrazine
Inchi Code
1S/C5H5ClN2O/c1-9-5-3-7-4(6)2-8-5/h2-3H,1H3
InChI Key
TXEDKXSWNOQSKG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow to Brown Solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/33332-31-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/33332-31-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)