Merck
AMBH2D6F4263
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-isopropylthiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.11
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-5-isopropyl-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C6H8BrNS/c1-4(2)5-3-8-6(7)9-5/h3-4H,1-2H3
InChI Key
NUQPBEKNGDTVLD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1159817-16-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)