Merck
AMBH2D6F4221
Ambeed, Inc.
4-(3-Hydroxypropyl)benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.2
MDL番号:
Iupac Name
4-(3-hydroxypropyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H11NO/c11-8-10-5-3-9(4-6-10)2-1-7-12/h3-6,12H,1-2,7H2
InChI Key
DLSYBKFKTWXZMU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/83101-12-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)