Merck
AMBH2D6F415E
Ambeed, Inc.
10-(Phosphonooxy)decyl methacrylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
322.34
MDL番号:
Iupac Name
10-(phosphonooxy)decyl methacrylate
Inchi Code
1S/C14H27O6P/c1-13(2)14(15)19-11-9-7-5-3-4-6-8-10-12-20-21(16,17)18/h1,3-12H2,2H3,(H2,16,17,18)
InChI Key
CFKBCVIYTWDYRP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to pale-yellow solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/85590-00-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/85590-00-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)