Merck
AMBH2D6F40DB
Ambeed, Inc.
4-Hydroxy-2-aminobenzoxazol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
150.14
MDL番号:
Iupac Name
2-aminobenzo[d]oxazol-4-ol
Inchi Code
1S/C7H6N2O2/c8-7-9-6-4(10)2-1-3-5(6)11-7/h1-3,10H,(H2,8,9)
InChI Key
LZTLRHAWJHOHON-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/98549-92-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)