Merck
AMBH2D6F40D3
Ambeed, Inc.
2,5-Dibromothiophene-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
285.94
MDL番号:
Iupac Name
2,5-dibromo-3-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H2Br2O2S/c6-3-1-2(5(8)9)4(7)10-3/h1H,(H,8,9)
InChI Key
PZBUYFPAASJYSI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7311-70-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)