Merck
AMBH2D6F40C1
Ambeed, Inc.
3-Fluoro-5-methoxyphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.13
MDL番号:
Iupac Name
3-fluoro-5-methoxyphenol
Inchi Code
1S/C7H7FO2/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4,9H,1H3
InChI Key
CHSGINYGAPVVLG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850793-25-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/850793-25-8.html