Merck
AMBH2D6F405F
Ambeed, Inc.
3-Methyl-1-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)penta-1,4-dien-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.35
MDL番号:
Iupac Name
(1E)-3-methyl-1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-1,4-pentadien-3-ol
Inchi Code
1S/C15H24O/c1-6-15(5,16)11-9-13-12(2)8-7-10-14(13,3)4/h6,9,11,16H,1,7-8,10H2,2-5H3/b11-9+
InChI Key
PZGYHDPZANRCSM-PKNBQFBNSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5208-93-5.html
Synonym
3-Methyl-1-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)penta-1,4-dien-3-ol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)