Merck
AMBH2D6F3FDE
Ambeed, Inc.
1-tert-Butyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.2
MDL番号:
Iupac Name
1-tert-butyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-8(2,3)10-5-6(4-9-10)7(11)12/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
InChI Key
UQRFFZHSJYVBMX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/950858-65-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)