Merck
AMBH2D6F3F1F
Ambeed, Inc.
2,4-Dichloropyrimidine-5-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.99
MDL番号:
Iupac Name
2,4-dichloro-5-pyrimidinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H2Cl2N2O/c6-4-3(2-10)1-8-5(7)9-4/h1-2H
InChI Key
MTIXQNKVUJSOQH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/871254-61-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/871254-61-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)