Merck
AMBH2D6F3F18
Ambeed, Inc.
3-Bromo-4-methyl-1H-pyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-4-methyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C4H5BrN2/c1-3-2-6-7-4(3)5/h2H,1H3,(H,6,7)
InChI Key
NIKFLRLLYKEJJK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5932-20-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5932-20-7.html