Merck
AMBH2D6F3791
Ambeed, Inc.
7-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
CAS番号:
分子量:
148.16
MDL番号:
Iupac Name
methyl 1H-pyrrolo[3,2-b]pyridin-7-yl ether
Inchi Code
1S/C8H8N2O/c1-11-7-3-5-9-6-2-4-10-8(6)7/h2-5,10H,1H3
InChI Key
QIJRLASLGKGDEG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/425380-39-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/425380-39-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)