Merck
AMBH2D6F378F
Ambeed, Inc.
7-Fluoro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
136.13
MDL番号:
Iupac Name
7-fluoro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H5FN2/c8-6-4-9-3-5-1-2-10-7(5)6/h1-4,10H
InChI Key
NZTLFCZYNVBVKQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1190315-04-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)