Merck
AMBH2D6F3741
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (4-amino-2-methylbutan-2-yl)carbamate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.76
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-1,1-dimethylpropylcarbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H22N2O2.ClH/c1-9(2,3)14-8(13)12-10(4,5)6-7-11;/h6-7,11H2,1-5H3,(H,12,13);1H
InChI Key
QNVUUFBWGBPXQW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1179359-61-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1179359-61-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)