Merck
AMBH2D6F367F
Ambeed, Inc.
1-(Pyridin-2-yl)piperazin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.21
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
1-(2-pyridinyl)-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C9H11N3O/c13-9-7-10-5-6-12(9)8-3-1-2-4-11-8/h1-4,10H,5-7H2
InChI Key
YAXQKAGUVNHYNL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/345310-98-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/345310-98-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)