Merck
AMBH2D6F3570
Ambeed, Inc.
2-Bromoimidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.05
MDL番号:
Iupac Name
2-bromoimidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazole
Inchi Code
1S/C4H2BrN3S/c5-3-7-8-2-1-6-4(8)9-3/h1-2H
InChI Key
JFHCFWOCRFEOAG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1137142-58-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)