Merck
AMBH2D6F3401
Ambeed, Inc.
1-(5-Bromo-2-nitrophenyl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.04
MDL番号:
Iupac Name
1-(5-bromo-2-nitrophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6BrNO3/c1-5(11)7-4-6(9)2-3-8(7)10(12)13/h2-4H,1H3
InChI Key
AFDAUYYWZNNSFV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/41877-24-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/41877-24-1.html