Merck
AMBH2D6F31DB
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-((4-methoxybenzyl)amino)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.27
MDL番号:
Iupac Name
ethyl [(4-methoxybenzyl)amino]acetate
Inchi Code
1S/C12H17NO3/c1-3-16-12(14)9-13-8-10-4-6-11(15-2)7-5-10/h4-7,13H,3,8-9H2,1-2H3
InChI Key
WQXUIGPEUIVGKQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/60857-16-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)