Merck
AMBH2D6F3053
Ambeed, Inc.
4-Bromo-7-chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.48
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-7-chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-5-3-11-7(9)6-4(5)1-2-10-6/h1-3,10H
InChI Key
PIXLSAWNYQEIJG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/425380-38-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)