Merck
AMBH2D6F2F76
Ambeed, Inc.
4-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
148.16
MDL番号:
Iupac Name
methyl 1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-4-yl ether
Inchi Code
1S/C8H8N2O/c1-11-8-6-2-4-9-7(6)3-5-10-8/h2-5,9H,1H3
InChI Key
LNIKWYIVQUDQTM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/944900-76-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)