Merck
AMBH2D6F2A1B
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-bromo-4-hydroxybenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.07
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 3-bromo-4-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H9BrO3/c1-2-13-9(12)6-3-4-8(11)7(10)5-6/h3-5,11H,2H2,1H3
InChI Key
CMXRBHNFKLKRFS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/37470-58-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)