Merck
AMBH2D6F2A0C
Ambeed, Inc.
2-Bromo-9,9'-spirobi[fluorene]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
395.3
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-9,9'-spirobi[fluorene]
Inchi Code
1S/C25H15Br/c26-16-13-14-20-19-9-3-6-12-23(19)25(24(20)15-16)21-10-4-1-7-17(21)18-8-2-5-11-22(18)25/h1-15H
InChI Key
ONCCVJKFWKAZAE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/171408-76-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/171408-76-7.html