Merck
AMBH2D6F29F4
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-amino-1H-imidazole-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.16
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
ethyl 2-amino-1H-imidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H9N3O2/c1-2-11-5(10)4-3-8-6(7)9-4/h3H,2H2,1H3,(H3,7,8,9)
InChI Key
NGJGNTZJCFFZLK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/149520-94-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/149520-94-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)