Merck
AMBH2D6F297F
Ambeed, Inc.
3-Nitroisonicotinaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.11
MDL番号:
Iupac Name
3-nitroisonicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C6H4N2O3/c9-4-5-1-2-7-3-6(5)8(10)11/h1-4H
InChI Key
CPHKHQSASVFAHL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/153813-70-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)