Merck
AMBH2D6F28E3
Ambeed, Inc.
Methyl 5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
276.04
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C8H6BrNO5/c1-15-8(12)5-2-4(9)3-6(7(5)11)10(13)14/h2-3,11H,1H3
InChI Key
YGVJGAVKLPOPMS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91983-31-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)