Merck
AMBH2D6F28DC
Ambeed, Inc.
5-Bromo-1-methyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.01
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-1-methyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H5BrN2O/c1-8-4(6)2-7-5(8)3-9/h2-3H,1H3
InChI Key
ZFUTWKQTEYLBKA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/79326-88-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/79326-88-8.html