Merck
AMBH2D6F28C6
Ambeed, Inc.
1-(4-Methoxybenzyl)urea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.21
MDL番号:
Iupac Name
N-(4-methoxybenzyl)urea
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-13-8-4-2-7(3-5-8)6-11-9(10)12/h2-5H,6H2,1H3,(H3,10,11,12)
InChI Key
WEYDYKHFODVPIK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54582-35-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)